重要文件
ENA769517617
Enamine
1-(fluoromethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
99.11
MDL號碼:
Iupac Name
1-(fluoromethyl)cyclopropane-1-carbonitrile
Inchi Code
1S/C5H6FN/c6-3-5(4-7)1-2-5/h1-3H2
InChI 密鑰
ALHNBDWEAZFPCF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373977