重要文件
ENA769508613
Enamine
3-bromo-4-iodobenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
325.93
MDL號碼:
Iupac Name
3-bromo-4-iodobenzamide
Inchi Code
1S/C7H5BrINO/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3H,(H2,10,11)
InChI 密鑰
JFHQUNCUTPWALA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373382
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-373382
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)