重要文件
ENA769508319
Enamine
{[2-(2-chloro-4-fluorophenoxy)-5-fluorophenyl]methyl}(methyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
283.7
MDL號碼:
Iupac Name
[2-(2-chloro-4-fluorophenoxy)-5-fluorophenyl]-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C14H12ClF2NO/c1-18-8-9-6-10(16)2-4-13(9)19-14-5-3-11(17)7-12(14)15/h2-7,18H,8H2,1H3
InChI 密鑰
IERWEBWLKPBPPO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370940
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370940
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)