重要文件
ENA769508181
Enamine
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
267.11
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H8Cl2O2/c14-10-5-11(15)7-12(6-10)17-13-4-2-1-3-9(13)8-16/h1-8H
InChI 密鑰
AYUDUXSMMBFRCO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-370573
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)