重要文件
ENA769505472
Enamine
5-chloro-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
269.6
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-2-(piperidin-4-yl)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2.2ClH/c11-9-1-2-10(13-7-9)8-3-5-12-6-4-8;;/h1-2,7-8,12H,3-6H2;2*1H
InChI 密鑰
JDNYXVSRYHDASI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365555
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-365555
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)