重要文件
ENA769500743
Enamine
2-methyl-2H,4H,5H,6H-cyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
150.18
MDL號碼:
Iupac Name
2-methyl-2,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10-8(5-11)6-3-2-4-7(6)9-10/h5H,2-4H2,1H3
InChI 密鑰
FKEXIEJTCIPBAX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-360844
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-360844
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)