重要文件
ENA769495925
Enamine
methyl({5H,6H,8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl}methyl)amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
168.2
MDL號碼:
Iupac Name
1-(5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[3,4-c][1,4]oxazin-3-yl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H12N4O/c1-8-4-6-9-10-7-5-12-3-2-11(6)7/h8H,2-5H2,1H3
InChI 密鑰
RTPSXERBTKDOGY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345877
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-345877
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)