重要文件
ENA638598368
Enamine
(3S)-N-(3-hydroxycyclohexyl)pyrrolidine-3-carboxamide hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
248.75
MDL號碼:
Iupac Name
(3S)-N-(3-hydroxycyclohexyl)pyrrolidine-3-carboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H20N2O2.ClH/c14-10-3-1-2-9(6-10)13-11(15)8-4-5-12-7-8;/h8-10,12,14H,1-7H2,(H,13,15);1H/t8-,9?,10?;/m0./s1
InChI 密鑰
YVCBCYNGRZTVBB-AYUROHKDSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343621
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-343621
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)