重要文件
ENA638587894
Enamine
4-(hydroxymethyl)oxolan-2-one
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
116.12
MDL號碼:
Iupac Name
4-(hydroxymethyl)dihydro-2(3H)-furanone
Inchi Code
1S/C5H8O3/c6-2-4-1-5(7)8-3-4/h4,6H,1-3H2
InChI 密鑰
PVQRPRXBBGDUMX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332096
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-332096
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)