重要文件
ENA580354230
Enamine
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
226.61
MDL號碼:
Iupac Name
3-chloro-6-(2,6-difluorophenyl)pyridazine
Inchi Code
1S/C10H5ClF2N2/c11-9-5-4-8(14-15-9)10-6(12)2-1-3-7(10)13/h1-5H
InChI 密鑰
NYBXZOPGMHOHGL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-321441
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)