重要文件
ENA580348793
Enamine
5,7-difluoroisoquinoline
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
165.14
MDL號碼:
Iupac Name
5,7-difluoroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H5F2N/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7/h1-5H
InChI 密鑰
OQHBWMGAXHCNLT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311379
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-311379
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)