重要文件
ENA580348704
Enamine
2-amino-1,3-thiazole-5-sulfonyl fluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
182.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-aminothiazole-5-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C3H3FN2O2S2/c4-10(7,8)2-1-6-3(5)9-2/h1H,(H2,5,6)
InChI 密鑰
MWYTVFPWNMCQNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306450
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306450
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)