重要文件
ENA580348299
Enamine
4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)piperidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
287.79
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2,4,6-trimethoxyphenyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21NO3.ClH/c1-16-11-8-12(17-2)14(13(9-11)18-3)10-4-6-15-7-5-10;/h8-10,15H,4-7H2,1-3H3;1H
InChI 密鑰
BKRIWQUXXOPVNO-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313711
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-313711
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)