重要文件
ENA514507846
Enamine
2-methoxy-2-(3-methoxyphenyl)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.2
MDL號碼:
Iupac Name
methoxy(3-methoxyphenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H11NO2/c1-12-9-5-3-4-8(6-9)10(7-11)13-2/h3-6,10H,1-2H3
InChI 密鑰
UQJPQYTZCLYJML-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306386
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-306386