重要文件
ENA514507123
Enamine
5-bromo-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.07
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-3-ethyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C4H5BrN2S/c1-2-3-6-4(5)8-7-3/h2H2,1H3
InChI 密鑰
BCJRSKLUHYJWCD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305598
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-305598