重要文件
ENA514506889
Enamine
tert-butyl 4-bromo-2-methylbenzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
271.15
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 4-bromo-2-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-8-7-9(13)5-6-10(8)11(14)15-12(2,3)4/h5-7H,1-4H3
InChI 密鑰
KKSOKTQAWHCIMG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304791
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304791
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)