重要文件
ENA514506775
Enamine
methyl 3-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
205.26
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-(1-pyrrolidinyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c1-15-12(14)10-5-4-6-11(9-10)13-7-2-3-8-13/h4-6,9H,2-3,7-8H2,1H3
InChI 密鑰
JJJUYMBYOGDTKP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304154
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-304154
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)