重要文件
ENA514237030
Enamine
5-(aminomethyl)oxolan-2-one hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
151.59
MDL號碼:
mp
165-166
Iupac Name
5-(aminomethyl)dihydro-2(3H)-furanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO2.ClH/c6-3-4-1-2-5(7)8-4;/h4H,1-3,6H2;1H
InChI 密鑰
GETQTHLPJQCRQZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301185
Melting Point
165-166
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-301185
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)