重要文件
ENA514234637
Enamine
1-chloro-3-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]propane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
196.67
MDL號碼:
Iupac Name
1-chloro-3-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)propane
Inchi Code
1S/C8H17ClO3/c1-10-5-6-12-8-7-11-4-2-3-9/h2-8H2,1H3
InChI 密鑰
RKDWGHGQWJLHRH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269223
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-269223
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)