重要文件
ENA508627336
Enamine
4-benzyl-6-methylmorpholine-2-carbohydrazide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
249.31
MDL號碼:
Iupac Name
4-benzyl-6-methylmorpholine-2-carbohydrazide
Inchi Code
1S/C13H19N3O2/c1-10-7-16(8-11-5-3-2-4-6-11)9-12(18-10)13(17)15-14/h2-6,10,12H,7-9,14H2,1H3,(H,15,17)
InChI 密鑰
WOGUXPOXPGGVPB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300163
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-300163
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)