重要文件
ENA497681828
Enamine
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.24
MDL號碼:
Iupac Name
7,7-dimethyl-2-azabicyclo[4.1.1]octane
Inchi Code
1S/C9H17N/c1-9(2)7-4-3-5-10-8(9)6-7/h7-8,10H,3-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
NQVZXBFNLFLVDZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-266060
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)