重要文件
ENA497679870
Enamine
3-cyanooxolane-3-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
141.13
MDL號碼:
Iupac Name
3-cyanotetrahydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c7-3-6(5(8)9)1-2-10-4-6/h1-2,4H2,(H,8,9)
InChI 密鑰
KUSZTRYSTGOQIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
91
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261210
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261210
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)