重要文件
ENA497678503
Enamine
(2-bromo-6-chlorophenyl)methanesulfonamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
284.56
MDL號碼:
Iupac Name
(2-bromo-6-chlorophenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H7BrClNO2S/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-13(10,11)12/h1-3H,4H2,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
LDCUEVCPJKCLNA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254484
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254484