重要文件
ENA497377088
Enamine
1-bromo-4-chloro-2-ethenylbenzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
217.49
MDL號碼:
Iupac Name
1-bromo-4-chloro-2-vinylbenzene
Inchi Code
1S/C8H6BrCl/c1-2-6-5-7(10)3-4-8(6)9/h2-5H,1H2
InChI 密鑰
ZFLBDKZHLRMWCE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258797
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)