重要文件
ENA497377017
Enamine
3-chloro-5-(piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
285.6
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-chloro-5-(piperidin-4-yloxy)pyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13ClN2O.2ClH/c11-8-5-10(7-13-6-8)14-9-1-3-12-4-2-9;;/h5-7,9,12H,1-4H2;2*1H
InChI 密鑰
VRBQCCSGDBQQGA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260607
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-260607
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)