重要文件
ENA497375941
Enamine
tert-butyl 4-amino-2,2-dimethylbutanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
187.28
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 4-amino-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C10H21NO2/c1-9(2,3)13-8(12)10(4,5)6-7-11/h6-7,11H2,1-5H3
InChI 密鑰
NCZATBPIZHRPEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257438
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257438
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)