重要文件
ENA497375502
Enamine
[1-(methoxymethyl)cyclopentyl]methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
144.21
MDL號碼:
Iupac Name
(1-(methoxymethyl)cyclopentyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H16O2/c1-10-7-8(6-9)4-2-3-5-8/h9H,2-7H2,1H3
InChI 密鑰
SNIUMKCBHCJLHX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254926
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)