重要文件
ENA497374994
Enamine
ethyl 4-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
185.22
MDL號碼:
mp
101-102
Iupac Name
ethyl 4-methyl-2-oxopiperidine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-3-13-9(12)7-6(2)4-5-10-8(7)11/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI 密鑰
QKYJAPRPTBRPTA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253536
Melting Point
101-102
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-253536
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)