重要文件
ENA497372891
Enamine
N-methyl-2-phenylcyclopentan-1-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
175.27
MDL號碼:
Iupac Name
N-methyl-2-phenylcyclopentanamine
Inchi Code
1S/C12H17N/c1-13-12-9-5-8-11(12)10-6-3-2-4-7-10/h2-4,6-7,11-13H,5,8-9H2,1H3
InChI 密鑰
JSVNXKJFTDTWRE-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128534
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128534
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)