重要文件
ENA490048107
Enamine
rac-(1R,2R)-2-(pyridin-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
163.18
MDL號碼:
mp
132-135
Iupac Name
(1R,2R)-2-(pyridin-3-yl)cyclopropane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c11-9(12)8-4-7(8)6-2-1-3-10-5-6/h1-3,5,7-8H,4H2,(H,11,12)/t7-,8+/m0/s1
InChI 密鑰
RMVMPLYFCJXMCQ-JGVFFNPUSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250443
Melting Point
132-135
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250443
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)