重要文件
ENA490047234
Enamine
4,4-dimethylpyrrolidine-2,3-dione
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
127.14
MDL號碼:
mp
198-200
Iupac Name
4,4-dimethyl-2,3-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C6H9NO2/c1-6(2)3-7-5(9)4(6)8/h3H2,1-2H3,(H,7,9)
InChI 密鑰
DWCPRKSTLNACAZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247628
Melting Point
198-200
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247628
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)