重要文件
ENA490047199
Enamine
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
193.13
MDL號碼:
Iupac Name
2-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C6H6F3N3O/c7-6(8,9)3-13-5-11-2-1-4(10)12-5/h1-2H,3H2,(H2,10,11,12)
InChI 密鑰
RTTWPZSZAYCRKF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247568
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-247568
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)