重要文件
ENA465564522
Enamine
4,6-dichloro-5-ethylpyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
177.03
MDL號碼:
mp
56-60
Iupac Name
4,6-dichloro-5-ethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H6Cl2N2/c1-2-4-5(7)9-3-10-6(4)8/h3H,2H2,1H3
InChI 密鑰
RGNUWPUTQXUXQZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72843
Melting Point
56-60
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-72843
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)