重要文件
ENA465562724
Enamine
4-{[(3-methylphenyl)methyl]carbamoyl}benzoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
269.3
MDL號碼:
Iupac Name
4-((3-methylbenzyl)carbamoyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C16H15NO3/c1-11-3-2-4-12(9-11)10-17-15(18)13-5-7-14(8-6-13)16(19)20/h2-9H,10H2,1H3,(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
HGJBFFZNDYETDP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234194
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-234194
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)