重要文件
ENA465562214
Enamine
3-ethenyl-5-methoxypyridine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
135.17
MDL號碼:
Iupac Name
3-methoxy-5-vinylpyridine
Inchi Code
1S/C8H9NO/c1-3-7-4-8(10-2)6-9-5-7/h3-6H,1H2,2H3
InChI 密鑰
FZMPLUDXJAOIKS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223637
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223637
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)