重要文件
ENA465562020
Enamine
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
211.73
MDL號碼:
Iupac Name
(2-phenylcyclopentyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17N.ClH/c13-9-11-7-4-8-12(11)10-5-2-1-3-6-10;/h1-3,5-6,11-12H,4,7-9,13H2;1H
InChI 密鑰
SOXVPHRQQOWMIP-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233906
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)