重要文件
ENA458439839
Enamine
2-(piperidin-4-yloxy)pyrimidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
179.22
MDL號碼:
Iupac Name
2-(4-piperidinyloxy)pyrimidine
Inchi Code
1S/C9H13N3O/c1-4-11-9(12-5-1)13-8-2-6-10-7-3-8/h1,4-5,8,10H,2-3,6-7H2
InChI 密鑰
IAFUZCLDORRBJY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241635
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-241635
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)