重要文件
ENA458432343
Enamine
5-bromo-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
203.08
MDL號碼:
Iupac Name
5-bromo-1-isobutyl-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C7H11BrN2/c1-6(2)5-10-7(8)3-4-9-10/h3-4,6H,5H2,1-2H3
InChI 密鑰
YUWRPYZOXLGDTB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233127
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233127
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)