重要文件
ENA458426679
Enamine
2-methoxypentanal
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
116.16
MDL號碼:
Iupac Name
2-methoxypentanal
Inchi Code
1S/C6H12O2/c1-3-4-6(5-7)8-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
SSLGGSKKCVXQHU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227043
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)