重要文件
ENA458424345
Enamine
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
248.32
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 4-oxo-5-phenylpentanoate
Inchi Code
1S/C15H20O3/c1-15(2,3)18-14(17)10-9-13(16)11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8H,9-11H2,1-3H3
InChI 密鑰
GSNPCIQEMIVIJG-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216865
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)