重要文件
ENA457511900
Enamine
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
162.64
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-3-propyl-1,2,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C5H7ClN2S/c1-2-3-4-7-5(6)9-8-4/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
NGNBDHJCQHROEK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-87247
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)