重要文件
ENA457509040
Enamine
2-methylthiophene-3-carbaldehyde
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
126.18
MDL號碼:
Iupac Name
2-methyl-3-thiophenecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C6H6OS/c1-5-6(4-7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
NSYHYZOBGJOIMD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101658
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)