重要文件
ENA457509036
Enamine
cyclohexyl(1-methoxycyclobutyl)methanol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
198.31
MDL號碼:
Iupac Name
cyclohexyl(1-methoxycyclobutyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H22O2/c1-14-12(8-5-9-12)11(13)10-6-3-2-4-7-10/h10-11,13H,2-9H2,1H3
InChI 密鑰
XWONLDKUNDLOFS-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218917
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218917
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)