重要文件
ENA457508591
Enamine
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
123.2
MDL號碼:
Iupac Name
2-(3,3-dimethylcyclobutyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H13N/c1-8(2)5-7(6-8)3-4-9/h7H,3,5-6H2,1-2H3
InChI 密鑰
CILLCBIISHUFGI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216324
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)