重要文件
ENA457508565
Enamine
2-(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
166.61
MDL號碼:
mp
85-86
Iupac Name
(2-amino-5-chlorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c9-7-1-2-8(11)6(5-7)3-4-10/h1-2,5H,3,11H2
InChI 密鑰
AJEIHTPUDXXQII-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215546
Melting Point
85-86
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-215546
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)