重要文件
ENA444725744
Enamine
4-azatricyclo[4.2.1.0,3,7]nonan-2-ol
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
139.2
MDL號碼:
Iupac Name
octahydro-3,5-methanocyclopenta[b]pyrrol-6-ol
Inchi Code
1S/C8H13NO/c10-8-4-1-5-3-9-7(8)6(5)2-4/h4-10H,1-3H2
InChI 密鑰
WUBFQEYKZRPUHJ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-85059
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)