重要文件
ENA444725147
Enamine
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
231.7
MDL號碼:
暫時無法取得訂價和供貨情況 聯絡技術服務
Iupac Name
3-fluoro-3-(3-methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14FNO.ClH/c1-14-10-4-2-3-9(7-10)11(12)5-6-13-8-11;/h2-4,7,13H,5-6,8H2,1H3;1H
InChI 密鑰
JQKODRYYPSMZFQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203374
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)