重要文件
ENA444723966
Enamine
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
271.96
MDL號碼:
Iupac Name
6-chloro-2-(dichloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H5Cl3N2.ClH/c9-5-1-2-7-12-6(8(10)11)4-13(7)3-5;/h1-4,8H;1H
InChI 密鑰
MNTQSXQQKKFVPV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200681
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-200681
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)