重要文件
ENA444723670
Enamine
(2R)-2-(3-phenylpropanamido)propanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
221.26
MDL號碼:
Iupac Name
(2R)-2-[(3-phenylpropanoyl)amino]propanoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO3/c1-9(12(15)16)13-11(14)8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChI 密鑰
WHQOVJKEOBDJIV-SECBINFHSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199749
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-199749
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)