重要文件
ENA444723251
Enamine
5-[(4-cyclopropylpiperazin-1-yl)methyl]pyridin-2-amine
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分子量::
232.33
MDL號碼:
Iupac Name
5-[(4-cyclopropyl-1-piperazinyl)methyl]-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C13H20N4/c14-13-4-1-11(9-15-13)10-16-5-7-17(8-6-16)12-2-3-12/h1,4,9,12H,2-3,5-8,10H2,(H2,14,15)
InChI 密鑰
SASUDXLROUWZCC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197891
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-197891
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)